Learn More
Mettler Toledo™ Adapters for pH Meters
Accessory adapters
Marca: Mettler Toledo™ 51302329
113.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
LTW-MiniDin Conductivity Adapter
- The appropriate cable to connect the conductivity sensor mini DIN to a portable meter. Adapter is required for the following meters: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
Specifica
LTW-MiniDin Conductivity Adapter | |
FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro |