Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Posts
Epoxy-coated posts have Microban™ antimicrobial product protection.
61.45€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax Q™ shelving |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 74 in. |
Altezza (sistema metrico) | 188 cm |
Materiale | Epoxy-coated Steel, Polymer |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15947161
|
Metro™
MQ74UPE |
Mobile |
61.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stationary posts include an adjustable leveling foot to compensate for uneven floors.
- Leveling foot can be adjusted 1 in. (25 mm).
Specifica
Metro™ MetroMax Q™ shelving | |
74 in. | |
188 cm | |
Epoxy-coated Steel, Polymer |