Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Posts
Epoxy-coated posts have Microban™ antimicrobial product protection.
Marca:  Metro™ MQ74UPE
Codice prodotto. 15947161
  • 61.45€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stationary posts include an adjustable leveling foot to compensate for uneven floors.
  • Leveling foot can be adjusted 1 in. (25 mm).
Specifica
Specifica
Stationary Shelving Post
74 in.
Mobile
Metro™ MetroMax Q™ shelving
188 cm
Epoxy-coated Steel, Polymer