Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS reagent
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
27.85€ - 53.77€
Identificatori chimici
CAS | 547-58-0 |
---|---|
Formula molecolare | C14H14N3NaO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 327.334 |
Numero MDL | MFCD00007502 |
InChI Key | STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise |
PubChem CID | 23673835 |
IUPAC Name | sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10299930
|
Thermo Scientific Chemicals
414660100 |
10 g | Glass bottle |
27.85€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10615501
|
Thermo Scientific Chemicals
414660250 |
25 g | Glass bottle |
33.80€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10724004
|
Thermo Scientific Chemicals
414661000 |
100 g | Glass bottle | N/A | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
547-58-0 | |
327.334 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
23673835 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C14H14N3NaO3S | |
MFCD00007502 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
Specifica
Methyl Orange | |
Pure | |
Passes Test | |
MFCD00007502 | |
15, 6178 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
Authentic | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate | |
23673835 | |
Reagente ACS | |
Orange |
>300.0°C | |
547-58-0 | |
C14H14N3NaO3S | |
16, 331 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
327.334 | |
327.32 | |
from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow) | |
Fine Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Toxic if swallowed.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- Methyl Orange
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/