Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS reagent
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414661000
Quantità | 100 g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Identificatori chimici
547-58-0 | |
327.334 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
23673835 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C14H14N3NaO3S | |
MFCD00007502 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
Specifica
Methyl Orange | |
Pure | |
Passes Test | |
MFCD00007502 | |
15, 6178 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
Authentic | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate | |
23673835 | |
Reagente ACS | |
from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow) | |
100 g |
>300.0°C | |
547-58-0 | |
C14H14N3NaO3S | |
16, 331 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
327.334 | |
327.32 | |
Glass bottle | |
Orange | |
Fine Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl Orange
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/