Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
56.00€ - 89.00€
Identificatori chimici
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH4O |
Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
Numero MDL | MFCD00004595 |
InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol |
IUPAC Name | metanolo |
SMILES | CO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10281001
|
JT Baker
8045.1000 |
1 L | Bottiglia in vetro |
56.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10179100
|
JT Baker
8045.2500 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
89.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Identificatori chimici
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanolo |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO |
Specifica
-98°C | |
Max. 10 (APHA) | |
0.7918 g/cm³ (20°C) | |
11°C | |
max. 0.001 % | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO | |
32.04 |
67-56-1 | |
Clear | |
64.6°C (1013 hPa) | |
min. 99.8 % (by GC, corrected for water) | |
CH4O | |
max. 0.05 % | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanolo |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Alcole Metilico
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.