Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10179100 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Max. 10 (APHA)
Aspetto Clear
Densità 0.7918 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 64.6°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.8 % (by GC, corrected for water)
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001 %
Acqua max. 0.05 %
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.