Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanil Yellow
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
26.95€ - 77.50€
Identificatori chimici
CAS | 587-98-4 |
---|---|
Formula molecolare | C18H14N3NaO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 375.378 |
Numero MDL | MFCD00007486 |
InChI Key | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | C.I. 13065 |
PubChem CID | 3935589 |
ChEBI | CHEBI:87235 |
IUPAC Name | sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11478147
|
Thermo Scientific Chemicals
A17527.18 |
50 g |
26.95€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11488147
|
Thermo Scientific Chemicals
A17527.30 |
250 g |
77.50€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsMetanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
Solubility
Soluble in water (25g/L).
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Identificatori chimici
587-98-4 | |
375.378 | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
3935589 | |
sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
C18H14N3NaO3S | |
MFCD00007486 | |
C.I. 13065 | |
CHEBI:87235 | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Specifica
Metanil Yellow | |
C18H14N3NaO3S | |
3831568 | |
C.I. 13065 | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate | |
3935589 | |
375.38 | |
10 |
587-98-4 | |
MFCD00007486 | |
14,5928 | |
Soluble in water (25g/L). | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
375.378 | |
CHEBI:87235 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 209-608-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7329500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.