Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanil Yellow
Codice prodotto. 11488147
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
Solubility
Soluble in water (25g/L).
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-98-4
Formula molecolare C18H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 375.378
Numero MDL MFCD00007486
InChI Key NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo C.I. 13065
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC Name sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Metanil Yellow
Beilstein 3831568
Indice di Merck 14,5928
Informazioni di solubilità Soluble in water (25g/L).
Peso formulazione 375.38
Odore Odorless
pH 10
Quantità 250 g
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.