Learn More
Mesityl oxide, 99%, mixture of alpha- and beta-isomers
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.14 g/mol
78.30€ - 286.00€
Identificatori chimici
CAS | 141-79-7 |
---|---|
Formula molecolare | C6H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 98.14 |
InChI Key | SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone |
PubChem CID | 8858 |
IUPAC Name | 4-methylpent-3-en-2-one |
SMILES | CC(=CC(=O)C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10356860
|
Thermo Scientific Acros
125600010 |
1 L | Glass Bottle |
78.30€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10366860
|
Thermo Scientific Acros
125600025 |
2.5 L | Glass Bottle |
99.65€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11904821
|
Thermo Scientific Acros
125600100 |
10 L | Plastic drum |
286.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
141-79-7 | |
98.14 | |
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone | |
4-methylpent-3-en-2-one |
C6H10O | |
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N | |
8858 | |
CC(=CC(=O)C)C |
Specifica
Mesityl oxide | |
-53°C | |
129°C | |
Authentic | |
C6H10O | |
1.4420 to 1.446 | |
15,5978 | |
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone | |
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylpent-3-en-2-one | |
8858 | |
98.14 | |
Liquid |
141-79-7 | |
0.8540g/mL | |
28°C | |
90% alpha-Isomer (GC) | |
(CH3)2C=CHCOCH3 | |
01,736 | |
0.854 | |
Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CC(=CC(=O)C)C | |
98.14 | |
0.64 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-502-5
Recommended Storage : Product may darken during storage
- Mesityl oxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.