Learn More
Mesityl oxide, 99%, mixture of alpha- and beta-isomers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Mesityl oxide |
Punto di fusione | -53°C |
Densità | 0.8540g/mL |
Punti di ebollizione | 129°C |
Punto d'infiammabilità | 28°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 90% alpha-Isomer (GC) |
Imballaggio | Plastic drum |
Formula lineare | (CH3)2C=CHCOCH3 |
Indice di rifrazione | 1.4420 to 1.446 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mesityl oxide
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.