Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
Marca:  Cole-Parmer™ 39455-26
178.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12823386
  • 183.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Specifica
Specifica
HB-1D Hybridizer
Up to 4 kg
Stainless Steel
Shelf