Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
174.00€ - 183.00€
Specifica
Capacità Up to 4 kg
Materiale Stainless Steel
Tipo Shelf
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
12823386
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
39455-26
HB-1D Hybridizer
183.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
11563849
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
39455-22
HB-3D Hybrigene
174.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Specifica
Specifica
Up to 4 kg
Stainless Steel
Shelf