Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES sodium salt, 99%
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
55.58€ - 564.81€
Identificatori chimici
CAS 71119-23-8
Formula molecolare C6H12NNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.215
Numero MDL MFCD00065473
InChI Key IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC Name sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10585714
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
397350250
25 g Plastic bottle
55.58€
25g
10776465
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
397351000
100 g Plastic bottle
150.75€
100g
10421284
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
397355000
500 g Plastic bottle
564.81€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Identificatori chimici
71119-23-8
217.215
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:62955
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C6H12NNaO4S
MFCD00065473
23673676
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
Specifica
0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
71119-23-8
Powder
Authentic
MFCD00065473
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
23673676
217.22
MES sodium salt
White
99%
C6H12NNaO4S
Solubility in water: 0.5g/L.
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
217.215
CHEBI:62955
≥98.5% (after ion exchange)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MES sodium salt