Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES sodium salt, 99%
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 397351000
143.21 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10776465
  • 155.00€ / 100g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
71119-23-8
217.215
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:62955
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C6H12NNaO4S
MFCD00065473
23673676
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
Specifica
0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
71119-23-8
Powder
99%
C6H12NNaO4S
Plastic bottle
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
23673676
217.22
MES sodium salt
White
100 g
Authentic
MFCD00065473
Solubility in water: 0.5g/L.
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
217.215
CHEBI:62955
≥98.5% (after ion exchange)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MES sodium salt
SDS Documenti