Learn More
Mercury(I) nitrate dihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
54.77€ - 549.00€
Identificatori chimici
CAS 14836-60-3
Formula molecolare Hg2(NO3)2·2H2O
Numero MDL MFCD00150812
Sinonimo Mercurous nitrate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11407737
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11417737
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11497727
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.0B
1000 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with alcohols, sulfur and strong reducing agents.
Specifica
Identificatori chimici
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
Mercurous nitrate
Specifica
Mercury(I) nitrate dihydrate
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
UN1627
Mercurous nitrate
561.22 (525.19 Anhydrous)
Odorless
4.79
70°C
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
14,5896
Slightly soluble in water.
98%
Light sensitive
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCUROUS NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-886-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8000000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures