Learn More
Mercury(I) nitrate dihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11497727
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with alcohols, sulfur and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14836-60-3
Formula molecolare Hg2(NO3)2·2H2O
Numero MDL MFCD00150812
Sinonimo Mercurous nitrate
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(I) nitrate dihydrate
Punto di fusione 70°C
Quantità 1000 g
Formula lineare Hg2(NO3)2·2H2O
Numero UN UN1627
Indice di Merck 14,5896
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 561.22 (525.19 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 4.79
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercurous nitrate monohydrate