Learn More
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
10.25€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15782669
|
OHAUS™
30400259 |
Red | Vinyl |
10.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15732679
|
OHAUS™
30400264 |
Black | Vinyl |
10.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15792669
|
OHAUS™
30400260 |
Gray | Fiberglass |
10.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Available in red or black vinyl and fiberglass
- Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
Specifica
3 | |
Prong Sleeve | |
Medium |