Learn More
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
Marca: OHAUS™ 30400264
9.74 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available in red or black vinyl and fiberglass
- Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
Specifica
3 | |
Vinyl | |
Black |
Prong Sleeve | |
Medium |