Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Model Clinical Refractometer
391.00€ - 440.00€
Specifica
Tipo Clinical Refractometer
Scale Range 1.000 to 1.060 Urine Specific Gravity, 0 to 12 g/100 mL Serum Protein
Protezione IP IP65
Peso (sistema metrico) 110 g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Indice di rifrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Indice di rifrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11446168
Vedere i documenti
Atago™
2771
1.3330 to 1.3660
440.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
11466168
Vedere i documenti
Atago™
2791
1.333 to 1.356
391.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Specifica
Clinical Refractometer
1.000 to 1.060 Urine Specific Gravity, 0 to 12 g/100 mL Serum Protein
IP65
110 g