Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Model Clinical Refractometer
Marca:  Atago™ 2791
Codice prodotto. 11466168
  • 391.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Clinical Refractometer
1.333 to 1.356
±0.001 Urine S.G. Scale, ±0.0005nD at (10 to 30°C) Refractive Index Scale
Designed to quickly and easily measure Urine Specific Gravity with just a single drop of sample
110 g
1.000 to 1.060 Urine Specific Gravity, 0 to 12 g/100 mL Serum Protein
MASTER-URC/Nα
Urine S.G., Refractive Index
IP65