Learn More
Manganese(II) chloride, 99+%, anhydrous, -80 mesh, Thermo Scientific Chemicals
48.35€ - 153.00€
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC Name manganese(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10495175
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223610100
10 g Glass bottle
48.35€
10g
10607382
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223610500
50 g Glass bottle
153.00€
50g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7773-01-5
125.84
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
10313134
manganese(2+) dichloride
Cl2Mn
MFCD00011114
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CHEBI:63041
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
1190°C
650°C
7773-01-5
Powder
Cl2Mn
MFCD00011114
15, 5793
Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
125.84
CHEBI:63041
≥99%
Manganese(II) chloride
99+%
Pink
99% min. (Complexometry)
MnCl2
07,222
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) dichloride
10313134
125.84
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not eat,drink or smoke when using th
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) chloride