Learn More
Manganese(II) chloride, 99+%, anhydrous, -80 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10607382
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC Name manganese(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Punti di ebollizione 1190°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride
Punto di fusione 650°C
Nota nome 99+%
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare MnCl2
Fieser 07,222
Indice di Merck 15, 5793
Informazioni di solubilità (10% in dilute HCl) Clear solution
Peso formulazione 125.84
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.