Learn More
Magnesium Sulfate, Reagent grade, Honeywell
Reagent Grade, anhydrous,≥97%
76.94€ - 3050.90€
Chemical Identifiers
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
15681820
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell Research Chemicals
208094-500G
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15671820
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell Research Chemicals
208094-2KG
2 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15661820
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell Research Chemicals
208094-2.5KG
2.5 kg
386.44€
2.50kg
15601830
missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell Research Chemicals
208094-5KG
5 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15691820
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell Research Chemicals
208094-50KG
50 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Chemical Identifiers
7487-88-9
120.36
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
24083
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
MgO4S
MFCD00011110
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CHEBI:32599
Specifications
Magnesium Sulfate
Anhydrous
MFCD00011110
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
120.36
CHEBI:32599
≥97%
0.1mmHg (20°C)
7487-88-9
MgO4S
NONH for all modes of transport
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium;sulfate
24083
120.37g/mol
Reagent
Vapor Density: <0.01 (vs air)
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-298-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4500000
SDS
Documents
Documents
Certificates