Learn More
Magnesium Sulfate, Reagent grade, Honeywell
Codice prodotto. 15601830 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
2kg
500g
50kg
5kg
Reagent Grade, anhydrous,≥97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate
Quantità 5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium(2+) sulfate
Peso formulazione 120.37
Percent Purity ≥97%
Grado Reagent
Pressione del vapore 0.1mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: <0.01 (vs air)