Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage.
76.50€ - 327.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Include | Integrated Spout |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Stile | Low Form |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10622822
|
BRAND™
91253 |
800 mL |
234.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10411063
|
BRAND™
91236 |
250 mL |
123.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10517461
|
BRAND™
91254 |
1000 mL |
269.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10059920
|
BRAND™
91268 |
3000 mL | N/A | ||||||
30130370
|
BRAND™
91268 |
3000 mL |
327.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10142061
|
BRAND™
91214 |
25 mL |
116.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10213731
|
BRAND™
91248 |
600 mL |
171.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10345041
|
BRAND™
91241 |
400 mL |
145.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10748241
|
BRAND™
91224 |
100 mL |
115.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10090091
|
BRAND™
91229 |
150 mL |
117.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
- Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
- Includes graduations in white
- Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
Specifications
Borosilicate Glass | |
Sì | |
Low Form |
Integrated Spout | |
ISO 3819, DIN 12331 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.