Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage.
Marca: BRAND™ 91268
257.59 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
- Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
- Includes graduations in white
- Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
Specifica
152 mm | |
Borosilicate Glass | |
Integrated Spout | |
Sì | |
Low Form |
3000 mL | |
210 mm | |
4 | |
ISO 3819, DIN 12331 |