Learn More
Lead(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
109.00€ - 130.00€
Identificatori chimici
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Formula molecolare | O2Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 239.20 |
Numero MDL | MFCD00011165 |
InChI Key | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
PubChem CID | 14793 |
SMILES | O=[Pb]=O |
Descrizione
Identificatori chimici
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O |
Specifica
290°C | |
Black | |
Powder/Solid | |
MFCD00011165 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
dioxolead | |
14793 | |
Recipiente per polveri in plastica |
1309-60-0 | |
6 to 7 | |
O2Pb | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Lead(IV) oxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Titolo del prodotto
Lead(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™