Learn More
Lead(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10796481 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 1309-60-0
Formula molecolare O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
Numero MDL MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Specifica
Punto di fusione 290°C
Colore Black
pH 6 to 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name plumbanedione
Peso formulazione 239.19g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.