Learn More
Lead(II) formate, 90+%, Thermo Scientific™
29.20€ - 349.00€
Identificatori chimici
CAS 811-54-1
Formula molecolare C2H2O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 297.234
Numero MDL MFCD00050834
InChI Key ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
IUPAC Name lead(2+);diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11446927
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11456927
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11436927
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14357.0B
1000 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
811-54-1
297.234
ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
61216
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
C2H2O4Pb
MFCD00050834
lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
lead(2+);diformate
Specifica
Lead(II) formate
811-54-1
MFCD00050834
14,5409
ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
lead(2+);diformate
61216
≥90%
190°C (decomposition)
C2H2O4Pb
UN2291
lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
297.234
297.23
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P260-P261-P281-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA