Learn More
Lead(II) formate, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11436927
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 811-54-1
Formula molecolare C2H2O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 297.234
Numero MDL MFCD00050834
InChI Key ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
IUPAC Name lead(2+);diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) formate
Punto di fusione 190°C (decomposition)
Quantità 1000 g
Numero UN UN2291
Indice di Merck 14,5409
Peso formulazione 297.23
Percent Purity ≥90%
Densità 4.63
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .