Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
46.80€ - 117.00€
Specifica
Tipo Tubing
Materiale Polymer-sheathed Fused Silica
Visualizza altre specifiche
Prodotti 36
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
15258763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624293
1.6 mm 0.075 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15258783
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624365
1.6 mm 0.53 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15268733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624217
1.6 mm 0.3 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15268743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624232
1.6 mm 0.15 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15268753
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624254
1.6 mm 0.05 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15268763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624300
1.58 mm 0.1 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624303
1.58 mm 0.1 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624233
1.6 mm 0.15 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298753
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624263
0.8 mm 0.05 mm 150 mm
46.80€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
11991606
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624218
1.6 mm 0.3 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
15208773
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624304
1.6 mm 0.1 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15258733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624216
1.6 mm 0.3 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15268783
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624367
1.6 mm 0.53 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15238763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624291
1.6 mm 0.075 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15278733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624225
1.6 mm 0.025 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624227
1.6 mm 0.025 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-06-2025
Aggiungi al carrello
15208733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624204
1.6 mm 0.2 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15208743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624228
1.6 mm 0.025 mm 200 mm
117.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15218733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624205
1.6 mm 0.2 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15218743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624229
1.6 mm 0.025 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15228743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624230
1.6 mm 0.15 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15228763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624290
1.6 mm 0.075 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15238733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624214
1.6 mm 0.3 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15238743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624231
1.6 mm 0.15 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15238783
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624354
1.6 mm 0.175 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624215
1.6 mm 0.3 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624292
1.6 mm 0.075 mm 150 mm
111.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248783
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624366
1.6 mm 0.53 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15278723
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624201
1.6 mm 0.2 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15278763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624301
1.6 mm 0.1 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15278783
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624370
1.6 mm 0.53 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15288723
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624202
1.6 mm 0.2 mm 50 mm
96.80€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15288733
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624226
1.6 mm 0.025 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15288763
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624302
1.6 mm 0.1 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298723
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624203
1.6 mm 0.2 mm 100 mm
104.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15258743
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical™
0624234
1.6 mm 0.15 mm 500 mm
69.40€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
  • PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
  • Effective pH range of 0 to 10
  • Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifica
Specifica
Tubing
Polymer-sheathed Fused Silica