Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624301
Codice prodotto. 15278763
  • 96.80€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
  • PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
  • Effective pH range of 0 to 10
  • Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifica
Specifica
Tubing
1/16in.
1.6 mm
Polymer-sheathed Fused Silica
5/Pk.
0.1 mm
50 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing > 1.6mm O.D. x 0.1mm I.D.; 50mm L; 5/pack