Learn More
Lanthanum, plasma standard solution, Specpure™ La 1000μg/mL
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
52.70€ - 199.00€
Identificatori chimici
CAS | 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | La2O3 in 5% HNO3 |
Numero MDL | MFCD00011066 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AD |
50 mL |
52.70€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AE |
100 mL |
77.50€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11480370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AP |
500 mL |
199.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
La2O3 in 5% HNO3 | |
MFCD00011066 |
Specifica
Lanthanum | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
La2O3 in 5% HNO3 | |
Incolore |
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Liquid | |
MFCD00011066 | |
Nitric acid: 5.0%; Lanthanum(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88% |
Sicurezza e movimentazione
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures