Learn More
Lanthanum, plasma standard solution, Specpure™ La 1000μg/mL
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013870.AD
52.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 50 mL
Codice prodotto. 11341449
  • 52.70€ / 50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
La2O3 in 5% HNO3
MFCD00011066
Specifica
Lanthanum
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
La2O3 in 5% HNO3
Incolore
Nitric acid: 5.0%; Lanthanum(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Liquid
MFCD00011066
50 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti