Learn More
Lanthanum(III) chloride hydrate, Honeywell™
∼7 mol/mol water,≥98.5% (calc. based on dry substance, AT)
96.10€ - 503.77€
Identificatori chimici
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3La |
Molecular Weight (g/mol) | 245.26 |
Numero MDL | MFCD00149753 |
InChI Key | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15616040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-100G |
100 g | N/A | ||||||
15626040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-500G |
500 g |
503.77€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Identificatori chimici
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Specifica
Lanthanum(III) chloride hydrate | |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.26g/mol (anhydrous basis) |
20211-76-1 | |
LaCl3 · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
≥98.5% (calculated based on dry substance, AT) |
Sicurezza e movimentazione
P261-P305 + P351 + P338