Learn More
Lanthanum(III) chloride hydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15616040 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
∼7 mol/mol water,≥98.5% (calc. based on dry substance, AT)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20211-76-1
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00149753
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride hydrate
Quantità 100 g
Formula lineare LaCl3 · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 245.26g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity ≥98.5% (calculated based on dry substance, AT)