Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers
4.65€ - 411.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Laminated Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11760254
|
Brady™
227587 |
Black on Red | 100 mm | 1 Ea. |
4.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11790254
|
Brady™
227590 |
Black on Red | 100 mm | 250/Roll |
411.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11770254
|
Brady™
227588 |
Black on Red | 200 mm | 1 Ea. |
6.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11720264
|
Brady™
227593 |
White on Red | 100 mm | 1 Ea. |
4.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11780254
|
Brady™
227589 |
Black on Red | 297 mm | 1 Ea. |
13.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11750264
|
Brady™
227596 |
White on Red | 100 mm | 250/Roll |
411.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11730264
|
Brady™
227594 |
White on Red | 200 mm | 1 Ea. |
6.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11740264
|
Brady™
227595 |
White on Red | 297 mm | 1 Ea. |
13.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Laminated Polyester | |
0.024 mm | |
Rhomboid | |
Dangerous Goods Transport Label |
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
-40°C to 110°C | |
Flammable Gases 2 |