Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers
Marca:  Brady™ 227595
Codice prodotto. 11740264
  • 13.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
297 mm
297 mm
Rhomboid
Dangerous Goods Transport Label
ADR 2.1B-297*297-B0859
Polyester
Permanent Acrylic
Pipemarkers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Flammable Gases 2
White on Red