Learn More
Buerkle™ Laboratory Bottle PET Sterile
Sterile laboratory bottle for use in laboratories and chemical handling areas. Good product presentation due to crystal-clear PET. Space-saving and absolutely leakproof. Ideal for storing and packing liquids.
2.85€ - 4.85€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15722785
|
Buerkle™
0370-0125 |
125 mL |
2.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15477321
|
Buerkle™
0370-0250 |
250 mL |
3.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16423919
|
Buerkle™
0370-0500 |
500 mL |
4.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Sterile SAL 10-3 (according to ISO 11137)
- PET crystal-clear
- With tamper-proof closure (HDPE)
- With moulded-in raised graduation
Specifica
PET |