Learn More
Buerkle™ Laboratory Bottle PET Sterile
Sterile laboratory bottle for use in laboratories and chemical handling areas. Good product presentation due to crystal-clear PET. Space-saving and absolutely leakproof. Ideal for storing and packing liquids.
Marca:  Buerkle™ 0370-0250
3.25 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15477321
  • 3.50€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sterile SAL 10-3 (according to ISO 11137)
  • PET crystal-clear
  • With tamper-proof closure (HDPE)
  • With moulded-in raised graduation
Specifica
Specifica
250 mL
PET
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Buerkle™ Laboratory Bottle PET Sterile > Capacità: 250mL