Learn More
DWK Life Sciences Componenti Kontes™ per tappo filtrante Ultra-Ware™
Various filtration-cap system accessories
118.00€ - 1245.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultra-ware™ filtration cap system
N. per custodia 1 Case
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12881541
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953915-0001
Hose Barb
181.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-09-2025
Aggiungi al carrello
12733676
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953915-0047
Filtration Cap
1245.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
12871541
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
953914-0001
Support Frit
118.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fritta di supporto in vetro a porosità grezza: 47 mm (1.85 poll.)
  • Morsetto a vite superiore: 47 mm (1.85 poll.)
  • Punta di gocciolamento: PTFE
  • Raccordo portagomma: PFA, 6.35 mm (0.25 poll.)
  • Tappo di filtraggio: GL 45
Specifica
Specifica
Ultra-ware™ filtration cap system
1 Case