Learn More
DWK Life Sciences Componenti Kontes™ per tappo filtrante Ultra-Ware™
Various filtration-cap system accessories
Marca:  DWK Life Sciences 953914-0001
Codice prodotto. 12871541
  • 118.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Coarse-porosity glass support frit: 47mm (1.85 in.)
  • Upper screw clamp: 47mm (1.85 in.)
  • Drip tip: PTFE
  • Hose barb: PFA, 6.35mm (0.25 in.)
  • Filtration cap: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ultra-ware™ filtration cap system
1 Case
Support Frit