Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Tute antistatiche con cappuccio Kleenguard™
Designed to protect against particles, fibers, and light sprays. Breathable particle protection coveralls are manufactured from lightweight SMS fabric to aid the body in maintaining thermal comfort.
145.99€ - 150.98€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | SMS Fabric |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13414566
|
Kimberly-Clark Professional™
95190 |
2 X-Large |
150.98€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13404566
|
Kimberly-Clark Professional™
95170 |
Large |
145.99€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13494556
|
Kimberly-Clark Professional™
95180 |
X-Large |
145.99€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13484556
|
Kimberly-Clark Professional™
95160 |
Medium |
145.99€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Ergonomically designed body, hood and waist for comfort
- Thumb loops to help prevent sleeves from riding up
- Triple-stitched internal seams to help resist general wear and tear and fabric stain
- Silicone-free and anti-static coated for when working in critical areas like painting or sensitive surfaces
- Outer abrasion-resistant layer for durability, especially when crawling or rubbing against objects like walls, etc.
Specifica
General Purpose Coveralls | |
SMS Fabric | |
Sì | |
Elastico | |
Zip a tutta lunghezza | |
Sterile | |
EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6 | |
Manutenzione generale, pulizie industriali e aree di costruzione |
Unisex | |
Bianco | |
Elastico | |
Elastico | |
Con punti tripli | |
Allungabile | |
Sì |