Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Tute antistatiche con cappuccio Kleenguard™
Codice prodotto. 13404566
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Designed to protect against particles, fibers, and light sprays. Breathable particle protection coveralls are manufactured from lightweight SMS fabric to aid the body in maintaining thermal comfort.
  • Ergonomically designed body, hood and waist for comfort
  • Thumb loops to help prevent sleeves from riding up
  • Triple-stitched internal seams to help resist general wear and tear and fabric stain
  • Silicone-free and anti-static coated for when working in critical areas like painting or sensitive surfaces
  • Outer abrasion-resistant layer for durability, especially when crawling or rubbing against objects like walls, etc.
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Fabric
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di chiusura Zip a tutta lunghezza
Tipo di giuntura Con punti tripli
Sterilità Sterile
Resistenza Usura e strappi
Stile parte posteriore Allungabile
Certifications/Compliance (Europe) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Senza lattice
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per: protezione da polveri, fibre di grandi dimensioni, polvere radioattiva e schizzi di sostanze chimiche; aiuta a ridurre la contaminazione nelle aree critiche; mantiene il comfort e la temperatura durante le attività manutenzione generale, pulizia industriale e costruzione