Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Red PTFE-Faced Silicone Septa
Autoclavable and used for multiple injections
204.00€ - 1020.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Colore Pre-intagliato Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Pre-intagliato Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11863033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73813BK-8425
Black Yes 8-425
1020.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
11843033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73812WH8425
White No 8-425
836.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11803043
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73813WH8425
White Yes 8-425
1020.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11803033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73812BK8425
Black No 8-425
836.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11813033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73812BK-9425
Black No 9-425
204.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
11873033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73813BK9425
Black Yes 9-425
1020.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11893023
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73812BK13425
Black No 13-425
836.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11853033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73813BK13425
Black Yes 13-425
1020.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11883033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73813BL9425
Blue Yes 9-425
1020.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
11833033
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
73812WH13425
White No 13-425
836.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured using the highest quality raw materials
  • Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
  • Convenient assembly of caps and liners
  • Available with standard or pre-slit septa