Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Red PTFE-Faced Silicone Septa
Autoclavable and used for multiple injections
Marca:  DWK Life Sciences 73813BK-8425
Codice prodotto. 11863033
  • 1020.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured using the highest quality raw materials
  • Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
  • Convenient assembly of caps and liners
  • Available with standard or pre-slit septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Yes
Autoclavable
Polypropylene
Pre-Slit
8-425