Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seals for Headspace Vials
Allow for easy access to vial contents
217.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1000 Cs. |
Dimensione chiusura | 20 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10540183
|
DWK Life Sciences
73821-20 |
Tear-off Cap |
217.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Allow for easy access to vial contents
- One piece
- Fits GPI Aluminum Seal Finish 20/20A
- Unlined
- Aluminum
- 20mm (0.787 in.) size
Model 73820-20
- Tear-out style
- Tear-off style
Specifica
Natural | |
Aluminum | |
1000 Cs. | |
20 mm |