Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seals for Headspace Vials
Allow for easy access to vial contents
Marca:  DWK Life Sciences 73821-20
107.57 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10540183
  • 217.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Allow for easy access to vial contents
  • One piece
  • Fits GPI Aluminum Seal Finish 20/20A
  • Unlined
  • Aluminum
  • 20mm (0.787 in.) size
Model 73820-20
  • Tear-out style
  • Model 73821-20
    • Tear-off style
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Natural
    1000 Cs.
    20 mm
    Aluminum
    Tear-off Cap