Learn More
Ansell KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Più resistenti e duraturi dei guanti in lattice. Con polpastrelli testurizzati che migliorano la presa e facilitano la manipolazione di piccoli oggetti. DPI di categoria I Omologazione per l’uso alimentare. Ideali per ambiente di preparazioni alimentari.
65.65€
Specifica
Certificazione/Conformità US FDA regulations and CFIA approved
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10698335
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
57370
X-Small Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11787145
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
57374
X-Large
65.65€
pezzi 90
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali e di produzione
  • Ideali per il settore alimentare. Idonei per una gamma di applicazioni industriali
  • Privi di polvere e di lattice, con polpastrelli testurizzati che migliorano la presa e facilitano la manipolazione di piccoli oggetti.
  • Scatola dispenser portatile per mobilità e accesso semplificato.
  • DPI con protezione di categoria I.
Order Info
Confezione da 100 guanti per scatole dispenser (90 per XL).
Compliance
Certificati per il contatto con gli alimenti.
Specifica
Specifica
US FDA regulations and CFIA approved
Industrial
Blue
Partially Textured
0.15 mm
Nitrile
0.11 mm
Nitrile Gloves
6 mil
9,5in.
Yes
1.5
Single-use
6 mil
4.3 mil
Powder Free
Non-sterile
0.11 mm
24 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell KleenGuard™